Learn More
Involucrin Antibody (rIVRN/9323), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-23830-20ug
 View more versions of this product
Product Code. 18615164
  • 232.00€ / 20µg
Description
Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Involucrin
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin : 0.1-0.2 μg/mL
involucrin
Recombinant human full-length Involucrin protein (IVRN)
20 μg
Extracellular Matrix
3713
Store at 4°C.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rIVRN/9323
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt