Description
Involucrin Monoclonal specifically detects Involucrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | Involucrin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | IVRN/827 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | involucrin |
| Gene Symbols | IVL |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?