Learn More
Integrin beta 4/CD104 Antibody (450-9D) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
225.00€ - 537.00€
Specifications
Antigen Integrin beta 4/CD104
Clone 450-9D
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:25-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:500-1:1000
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18012086
View Documents
Novus Biologicals
NB100-65599SS
0.025 mg
225.00€
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
18039945
View Documents
Novus Biologicals
NB100-65599
0.1 mg
537.00€
0.10mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Integrin beta 4/CD104 Monoclonal specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human, Ferret, Mustelid samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifications
Specifications
Integrin beta 4/CD104
1.0 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
P16144
3691
Purified alpha6 beta4 integrin from A431 cells
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
450-9D
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:25-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:500-1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Ferret, Mustelid
CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4
ITGB4
IgG1
Protein G purified
NB100-65599 recognizes the human beta4 integrin (also known as CD104), a 205kD glycoprotein which associates with the alpha6 integrin to form the alpha6/beta4 complex. CD104 is expressed on epithelial cells, Schwann cells and various tumour cell lines. NB100-65599 recognizes an extracellular epitope on the CD104 molecule.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt