missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (Av beta6 62ow.17), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50450AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifikationer
| Integrin alpha V beta 6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR | |
| Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human beta6 (3T3 beta6.19). Cells expressed a mouse/human av beta6 chimera. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells | |
| 3685 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Av beta6 62ow.17 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse (Negative) | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering