Learn More
Integrin alpha 4/CD49d Antibody (CL11294) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07999AF750
Product Code. 30296010
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin alpha 4/CD49d
Monoclonal
Alexa Fluor 750
269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13612, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
3676
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Western Blot
CL11294
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato