Learn More
Beskrivning
ING3 Polyclonal antibody specifically detects ING3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ING3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol |
| Gene Alias | FLJ20089, ING2, inhibitor of growth family, member 3, inhibitor of growth protein 3, MEAF4, P47, p47ING3Eaf4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KLDQELAKFKMELEADNAGITEILERRSLELDTPSQPVNNHHAHSHTPVEKRKYNPTSHHTTTDHIPEKKFKSEALLSTLT |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?