Learn More
Influenza A Virus H1N1 Hemagglutinin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB11396-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18746115
  • 248.00€ / 25µg
Description
Hemagglutinin/HA Peptide Monoclonal antibody specifically detects Hemagglutinin/HA Peptide in Influenza virusN1 samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hemagglutinin/HA Peptide
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
2908B
1 μg/mL (Western Blot), 3 to 15 μg/mL (Immunocytochemistry)
YP_009118626
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived influenza a virus H1N1 Hemagglutinin with a C-terminal 6-His tag, Met1-Gln529, Accession # YP_009118626
25 μg
Primary
Influenza virus N1
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado