Learn More
Invitrogen™ Influenza A NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (117)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
249.00€ - 569.00€
Specifications
Antigen Influenza A NP
Clone 117
Concentration 1 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Western Blot
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30535832
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA560365
100 μg
569.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30534449
View Documents
Invitrogen™
MA560366
20 μg
249.00€
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
Widely recognize Influenza A Nucleoprotein. Has cross-reactivity in ELISA with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP; H1N1 (A/Brisbane/02/2018) NP; H1N1 (A/California/07/2009) NP; H1N1 (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019) NP; H1N1 (A/Hawaii/70/2019) NP; H1N1 (A/Michigan/45/2015 NP; H1N1 (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai) NP (I116M); H1N1 (A/Victoria/2454/2019) NP; H1N1 (A/Victoria/2570/2019)/(A/Wisconsin/588/2019) NP; H2N2 (A/Ann Arbor/6/1960) NP; H3N2 (A/Aichi/2/1968) NP; H3N2 (A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like NP; H3N2 (A/Darwin/9/2021)/(A/Darwin/6/2021) NP Protein; H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) NP; H3N2 (A/Hong Kong/2671/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/45/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/4801/2014) NP; H3N2 (A/Kansas/14/2017) NP; H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013) NP; H5N1 (A/Texas/37/2024) NP Protein; H7N9 (A/Anhui/1-BALF_RG6/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/2/2013) NP; Influenza B (B/Brisbane/60/2008) NP; Influenza B (B/Colorado/06/2017) NP; No cross-reactivity in WB and ELISA with: Influenza B (B/Austria/1359417/2021) NP Protein; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP Protein; No cross-reactivity in ELISA with: Influenza B (B/Florida/4/2006) NP; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP; Influenza B (B/Victoria/705/2018) NP; Influenza B (B/Washington/02/2019) NP; SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein; HCoV-229E Nucleocapsid Protein HCoV-NL63 Nucleocapsid Protein; HCoV-HKU1 Nucleocapsid Protein; HCoV-OC43 Nucleocapsid Protein; No cross-reactivity in WB with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP Protein; H3N2 (...
The nucleoprotein (NP) of Influenza A virus encapsidates the negative strand of the viral RNA and is essential for replicative transcription. It may also be involved in other essential functions throughout the virus life cycle. As well as binding ssRNA, NP is able to self associate to form large oligomeric complexes. NP is able to interact with a variety of other macromolecules of both viral and cellular origins. It binds the PB1 and PB2 subunits of the polymerase and the matrix protein M1. 'NP has also been shown to interact with at least four cellular polypeptide families: nuclear import receptors of the importin class, filamentous (F) actin, the nuclear export receptor CRM1 and a DEAD box helicase BAT1/UAP56' (Portela et al 2002).
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A NP
1 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with no preservative
Recombinant Influenza A H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) Nucleoprotein/NP protein (Met1-Asn498).
Antibody
117
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Virus
Influenza nucleoprotein
Primary
Protein A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt