Få mere at vide
Få mere at vide
Influenza A H7N7 Hemagglutinin Rabbit anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Beskrivelse
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H7N7 Hemagglutinin
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Influenza A H7N7 Hemagglutinin |
| Applications | ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Host Species | Rabbit |
| Quantity | 15 Plates |
| Regulatory Status | RUO |
| Target Species | Virus |
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Product Type | Antibody Pairs |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?