Learn More
Novus Biologicals™ IL-33 Antibody (torudokimab) - IgG4SP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen IL-33
Clone torudokimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30045637
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28657-100ug
100 μg
337.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30048497
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28657-50ug
50 μg
213.00€
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30046852
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28657-1mg
1 mg
920.00€
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
IL-33 Monoclonal antibody specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
IL-33
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
IL-33
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
torudokimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O95760
90865
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt