Learn More
IL-20 Antibody (fletikumab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Description
IL-20 Monoclonal antibody specifically detects IL-20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
| Antigen | IL-20 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | fletikumab |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Cytokine Zcyto10, IL10D, IL-20ZCYTO10four alpha helix cytokine, interleukin 20, interleukin-20, MGC96907 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | IL-20 |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?