Description
Kallikrein 7 Monoclonal specifically detects Kallikrein 7 in Human samples. It is validated for Block/Neutralize, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kallikrein 7 |
| Applications | Blocking Assay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MM0433-5J28 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess |
| Formulation | A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative |
| Gene Accession No. | NP_005037 |
| Gene Alias | EC 3.4.21, EC 3.4.21.117, hK7, hSCCE, kallikrein 7 (chymotryptic, stratum corneum), kallikrein-related peptidase 7, protease, serine, 6, PRSS6, SCCEkallikrein-7, Serine protease 6, signal protein, Stratum corneum chymotryptic enzyme |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?