Learn More
IgY++ (IgG)(H+L) Rabbit anti-Chicken, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Shop All Proteintech ProductsSpecifica
Specifica
| Antigen | IgY++ (IgG)(H+L) |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Host Species | Rabbit |
| Purification Method | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Quantity | 200 μL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Chicken |
| Content And Storage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?