Learn More
IgM Antibody (II/41), PE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-43763-0.05MG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18212083
  • 325.00€ / 0.05mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgM
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry
Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH
Rat
Affinity Purified
RUO
Secondary
Mouse
IgG2a κ
Flow Cytometry
II/41
PE
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
IGHM
The immunogen for this antibody was IgM.
0.05 mg
B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
3507
Store at 4C. Do not freeze.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only