Spezifikation
| Antigen | IgG(H+L) |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Host Species | Goat |
| Purification Method | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Quantity | 1 mL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Horse |
| Content And Storage | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?