Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 179.00€
Specifications
Antigen IgG(H+L)
Applications ELISA, Western Blot
Conjugate HRP
Form Liquid
Host Species Donkey
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17610317
View Documents
Proteintech
SA00001-9-200UL
200 μL
50.00€
200µL
View alternative products
Save Up to 
»
17600317
View Documents
Proteintech
SA00001-9-1ML
1 mL
179.00€
1mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Spécification
Spécification
IgG(H+L)
HRP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Rabbit
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis