Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Codice prodotto. 17640377 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
200 μL
500 μL
missing translation for 'unitSize'
200µL
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17640377 200 μL 200µL
17650377 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17640377 missing translation for 'mfr' Proteintech missing translation for 'supplierNo' SA000103200UL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
Specifica
Antigen IgG(H+L)
Applications Immunofluorescence, Flow Cytometry
Conjugate AMCA
Formulation 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Host Species Donkey
Purification Method The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantity 200 μL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Goat
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.