Learn More
ID3 Antibody (OTI8B3), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-70979DL594
Codice prodotto. 18488862
  • 807.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ID3 Monoclonal antibody specifically detects ID3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ID3
Monoclonal
DyLight 594
BHLHB25, bHLHb251R21, Class B basic helix-loop-helix protein 25, DNA-binding protein inhibitor ID-3, HEIR1, HEIR-1, Helix-loop-helix protein HEIR-1, ID-like protein inhibitor HLH 1R21, Inhibitor of DNA binding 3, inhibitor of DNA binding 3, dominant negative helix-loop-helix protein
Full length recombinant protein of human ID3 (NP_002158) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication, Prostate Cancer
3399
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI8B3
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato