Learn More
ID1 Antibody (CL11995) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-15127AF750
Product Code. 30286786
  • 737.00€ / 0.10mL
Beskrivelse
Beskrivelse
ID1 Monoclonal antibody specifically detects ID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ID1
Monoclonal
Alexa Fluor 750
BHLHB24, bHLHb24DNA-binding protein inhibitor ID-1, Class B basic helix-loop-helix protein 24, dJ857M17.1.2, dJ857M17.1.2 (inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helixprotein), ID, inhibitor of differentiation 1, Inhibitor of DNA binding 1, inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P41134, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Stem Cell Markers
3397
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL11995
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato