Description
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | RBFOX3/NeuN |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rNEUN/8054 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-200) of human RBFOX3/NeuN protein (exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?