Learn More
Hydrogen Peroxide 30-32% (w/w) (100 Volumes), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
H2O2, CAS Number-7722-84-1, albone, hioxyl, hydrogen dioxide, inhibine, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1L, 30-32%w/w, 108 deg.C, CHEBI:16240, Colorless, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, hydrogen peroxide, -33 deg.C, 11333, 34.014, HDPE plastic bottle, 3.3, Liquid, 784, OO, 1.1
Specifica
Specifica
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 108°C |
| Melting Point | -33°C |
| Assay Percent Range | 30-32%w/w |
| Packaging | Plastic container |
| Vapor Density | 1.1 |
| pH | 3.3 |
| Quantity | 25 L |
| Physical Form | Liquid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?