Learn More
Hydrocarbons Mixture (C10-C40) 545 1000 μg/mL in Heptane, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3 |
| Analyte or Component Names | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptane |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexatriacontane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octatriacontane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tetratriacontane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracontane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?