Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7072131 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1 L
2.5 L
500mL
Pack of 4
Pack of 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15664420
Marca: Honeywell-Hydranal 34801500ML
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemical Name or Material HYDRANAL™-Titrant 5
Density 0.85g/mL
Quantity 500 mL
Flash Point 11°C (51.8°F)
UN Number UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Titrant 5
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H301 + H311 + H331-Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled.
  • H370-Causes damage to organs.
  • H373-May cause damage to organs.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : methanol, iodine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato