Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
250 mL
Unit Size:
Each
Description
Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven |
| CAS | 57-55-6, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9, 67-56-1 |
| Quantity | 250 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto