Description
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 1435 |
| Molecular Weight (g/mol) | 35 and 40 kDa, homodimer, glycosylated |
| Quantity | 100 μg |
| Species | Human |
| Reconstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
| Content And Storage | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
| Activity | Typically ≤ 4 ng/mL EC50 |
| Expression System | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
| Form | Lyophilized |
| Purity or Quality Grade | > 95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?