Learn More
Human T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB11637-100
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30281238
  • 550.00€ / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Western Blot,Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
T-bet/TBX21
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
E. coli -derived recombinant human T-bet, Glu326-Asp535, Accession # Q9UL17
100 μg
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Western Blot, Simple Western
1091005
Western Blot 0.5 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL
Q9UL17
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
30009
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.