Learn More
Human ST2/IL-33R PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marca:  R&D Systems FAB5231P-025
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18779937
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ST2/IL-33R Polyclonal specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ST2/IL-33R
Polyclonal
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
BAA02233
IL1RL1
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST2/IL-33 R Lys19-Phe328 Accession # BAA02233
25 Tests
Primary
Detects human ST2/IL-33 R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-1 RI, rhIL-1 RII, rhIL-18 RI, and rhST-7 is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Flow Cytometry
R-PE
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
DER4, DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL-1 R4, IL1R4, IL-1R4, IL-1RL1, IL-33 R, IL33R, IL-33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, Ly84, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Goat
Affinity Purified
RUO
9173
Human
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato