Learn More
Human/Mouse/Rat Olig2 Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 54 publications
Brand:  R&D Systems AF2418
Product Code. 18051902
  • 635.00€ / 100µg
Description
Olig2 Polyclonal specifically detects Olig2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Olig2
Polyclonal
Unconjugated
Q13516
OLIG2
E. coli-derived recombinant human Olig2 Met1-Lys323 Accession # Q13516
100 μg
Primary
Detects human Olig2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) Olig3 is observed.
Human
IgG
ChIP Assay, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
BHLHB1, BHLHE19, Class B basic helix-loop-helix protein 1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, human protein kinase C-binding protein RACK17, OLIGO2, oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, PRKCBP2, protein kinase C binding protein 2, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17, RACK17, RACK17helix-loop-helix protein, class B, 1
Goat
Affinity Purified
RUO
10215
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.