Learn More
Interleukin 2 Recombinant Protein, Invitrogen™
Product Code. 10791565
Click to view available options
Quantity:
1 Vial
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10791565
Marque: Invitrogen SIL2
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Interleukin 2 Recombinant Protein, SIL2, from Invitrogen™
Interleukin 2 Recombinant Protein, SIL2, from Invitrogen.
Host Species: E. Coli
Formulation: 1 Vial purified protein (3.75 ng/ml) with 4% BSA and no preservative
The human IL-2 Standard is calibrated against NIBSC IL-2 Reference Standard lot #86/504. 1 Thermo pg = 0.77 NIBSC pg = 0.014 NIBSC units. Lyophilized product is shipped on cold packs. Stable until expiration if stored desiccated at 2-8°C. Reconstituted cytokine standards should be stored in aliquots at -70°C. Each aliquot should be used only once and discarded afterwards. Stability of reconstituted and frozen cytokine standards may vary. Controls should be run with each standard curve. Sufficient For: ELISA standard curve with replicates or as a control in Western blots. 3750 pg/ml when reconstituted at the recommend volume. Reconstitute with distilled water at volume indicated on label. Use or freeze product within 1 hour of reconstitution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) ELISA, Western Blot
Formulation 1 Vial purified protein (3.75 ng/ml) with 4% BSA and no preservative
Quantity 1 Vial
Conjugate Unconjugated
Species E. coli
Form Purified
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis