Learn More
Interleukin 16 Recombinant Protein, Invitrogen™
Artikelnummer. 10501204
Click to view available options
Quantity:
1 Vial
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10501204
Marke: Invitrogen SIL16
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Interleukin 16 Recombinant Protein, SIL16, from Invitrogen™
Interleukin 16 Recombinant Protein, SIL16, from Invitrogen.
Host Species: E. Coli
Formulation: 1 Vial purified protein (5 ng/ml) with 4% BSA and no preservative
International reference standard is not available. Calibrated to a Thermo reference standard. Lyophilized product is shipped on cold packs. Stable until expiration if stored desiccated at -20°C. Reconstituted cytokine standards should be stored in aliquots at -70°C. Each aliquot should be used only once and discarded afterwards. Stability of reconstituted and frozen cytokine standards may vary. Controls should be run with each standard curve. Sufficient For: ELISA standard curve with replicates or as a control in Western blots. 5000 pg/ml when reconstituted at the recommend volume Reconstitute with distilled water at volume indicated on label. Use or freeze product within 1 hour of reconstitution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) ELISA, Western Blot
Formulation 1 Vial purified protein (5 ng/ml) with 4% BSA and no preservative
Quantity 1 Vial
Conjugate Unconjugated
Species E. coli
Form Purified
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt