Learn More
Human IGFBP-5 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems BAF875
Product Code. 18151251
  • 573.00€ / 50µg
Description
IGFBP-5 Polyclonal specifically detects IGFBP-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IGFBP-5
Polyclonal
Biotin
P24593
IGFBP5
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGFBP-5 (R&D Systems, Catalog # 875-B5) Glu28-Glu272 Accession # P24593
50 μg
Primary
Detects human IGFBP-5 in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse IGFBP-5 is observed and less than 0.5% cross-reactivity with recombinant human (rh) IGFBP-2, rhIGFBP-3, rhIGFBP-4, and rhIGFBP-6 is observed.
Human
IgG
Western Blot, ELISA
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
IBP5IBP-5, IGF-binding protein 5, IGFBP5, IGFBP-5, insulin-like growth factor binding protein 5, insulin-like growth factor-binding protein 5
Goat
Affinity Purified
RUO
3488
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt