Learn More
Human FABP1/L-FABP Antibody, R&D Systems™
Description
FABP1/L-FABP Monoclonal specifically detects FABP1/L-FABP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
Specifications
Specifications
| Antigen | FABP1/L-FABP |
| Applications | Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 965616 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 2μg/mL, Immunocytochemistry 2-25μg/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gene Accession No. | P07148 |
| Gene Alias | FABPL, fatty acid binding protein 1, liver, fatty acid-binding protein, liver, LFABP, L-FABP, L-FABPFatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?