missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD19 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody

244.00€ - 504.00€

Specifications

Antigen CD19
Clone 1083805
Dilution Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30243663
View Documents Promotion Details
R&D Systems
MAB11581-SP
25 μg
244.00€
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30243671
View Documents
R&D Systems
MAB11581-100
100 μg
504.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications

Specifications

CD19
Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, Leu-12, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Whole Cells, Accession # P15391
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1083805
Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Human
P15391
930
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt