Learn More
Human CCL11/Eotaxin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications
Brand:  R&D Systems MAB320-500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18711387
  • 2050.00€ / 500µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
CCL11/Eotaxin Monoclonal specifically detects CCL11/Eotaxin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CCL11/Eotaxin
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
C-C motif chemokine 11, chemokine (C-C motif) ligand 11, Eosinophil chemotactic protein, Eotaxin, eotaxin-1, MGC22554, SCYA11Small-inducible cytokine A11, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin)
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
6356
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, ELISA
43911
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 1-5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
P51671
CCL11
E. coli-derived recombinant human CCL11/Eotaxin Gly24-Pro97 Accession # P51671
500 μg
Primary
Detects human CCL11/Eotaxin in ELISAs and Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human CCL1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/10/MIP-1 gamma , 14, 17, 19, 20, 21, 25, recombinant mouse CCL2, 3 4 56 7, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 21, or 25.
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only