Learn More
Human beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
207.00€ - 548.00€
Specifications
Antigen beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Clone 1056734
Dilution Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18762337
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB85603-SP
25 μg
207.00€
25µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18752337
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB85603-100
100 μg
548.00€
100µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), CD57, EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATP, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, GLCUATP, Glucuronosyltransferase P, HNK1, LEU7, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat beta -1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1, Asp75-Ile347, Accession # NP_445455
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1056734
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
NP_445455
27087
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado