Learn More
Abnova™ HSPE1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Description
- Sequence: MAGQAFRKFLPLFDRVLVERSAAETVTKGGIMLPEKSQGKVLQATVVAVGSGSKGKGGEIQPVSVKVGDKVLLPEYGGTKVVLDDKDYFLFRDGDILGKYVD
Spécification
Spécification
| Accession Number | AAH23518 |
| Gene ID (Entrez) | 3336 |
| Name | heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10) |
| Preparation Method | Wheat germ expression system |
| Quality Control Testing | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantity | 25 μg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | CPN10, GROES, HSP10 |
| Gene Symbol | HSPE1 |
| Species | Wheat Germ (in vitro) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu