Learn More
HOXD9 Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Specifications
| Antigen | HOXD9 |
|---|---|
| Clone | OTI1H3 |
| Dilution | Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30306311
|
Novus Biologicals
NBP3-45002-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30306676
|
Novus Biologicals
NBP3-45002-30ul |
30 μL |
256.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivning
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western BlotSpecifikationer
| HOXD9 | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 3235 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI1H3 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel