Learn More
HOXD9 Antibody (OTI10G8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-45003-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| HOXD9 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3235 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI10G8 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido