Learn More
Beschreibung
- Primer sequestration effectively blocks greater than 99% of polymerase activity during setup effectively minimizing any nonspecific priming or primer-dimer formation
- Recombinant activator protein avoids the risk of contamination from a mammalian source associated with hot start antibodies
- Quick hot start activation preserves sample integrity by avoiding extensive precycling heat treatment
- The Ready-To-Go manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 1.75 units of recombinant PuReTaq DNA Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction Buffer. Ambient temperature in pouch with desiccant |
| Description | Preformulated and predispensed, freeze-dried PCR reagents mix including high-quality PuReTaq DNA Polymerase and a hot start activator protein, for increased specificity and reproducibility of PCR amplifications. |
| Format | Tube |
| Product Type | illustra Hot Start Mix RTG |
| Quantity | 480 Reactions |
| For Use With (Application) | Standard PCR |
| No. of Reactions | 480 |
| Volume | 200μL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?