Learn More
Abnova™ HLA-E (Human) Recombinant Protein
Código de producto. p-7164339
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16196181
Marca: Abnova™ H00003133P01.10ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Human HLA-E full-length ORF (no protein_acc, 1 a.a. - 358 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
  • Sequence: MVDGTLLLLLSEALALTQTWAGSHSLKYFHTSVSRPGRGEPRFISVGYVDDTQFVRFDNDAASPRMVPRAPWMEQEGSEYWDRETRSARDTAQIFRVNLRTLRGYYNQSEAGSHTLQWMHGCELGPDRRFLRGYEQFAYDGKDYLTLNEDLRSWTAVDTAAQISEQKSNDASEAEHQRAYLEDTCVEWLHKYLEKGKETLLHLEPPKTHVTHHPISDHEATLRCWALGFYPAEITLTWQQDGEGHTQDTELVETRPAGDGTFQKWAAVVVPSGEEQRYTCHVQHEGLPEPVTLRWKQASQPTIPIVGIIAGLVLLGSVVSGAVVAAVIWRKKSSGGKGGSYSKAEWSDSAQGSESHSL
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 3133
Name major histocompatibility complex, class I, E
Preparation Method Wheat germ expression system
Quality Control Testing 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DKFZp686P19218, EA1.2, EA2.1, HLA-6.2, MHC, QA1
Gene Symbol HLA-E
Species Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HLA-E (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P404-Store in a closed container.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : tris HCl, reduced glutathione
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado