Learn More
HJ 36600-2018 SVOC Mixture 261 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313299
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30313299 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30313299 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000261DI
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 95-57-8, 62-53-3, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.