Learn More
Histone H3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-03269-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Histone H3 Polyclonal specifically detects Histone H3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Histone H3 | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-136 of human Histone H3 (NP_002098.1). | |
| 100 μL | |
| Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls | |
| 126961 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur