Learn More
THOMSON INSTRUMENT COMPANY Head Space Frits
Beschreibung
- SINGLE StEP™ Empty Columns designed for seamless integration with FPLC, LPLC, and MPLC chromatography systems.
- Compatible with both gravity flow and FPLC/LPLC/MPLC applications up to 200 PSI.
- Available in a wide range of sizes from 10 mL to 650 mL, accommodating approximately 4 g to 300 g of resin.
- Equipped with standard Luer fittings on both the top and bottom for quick, secure connections.
- Optional 1.2 L resin reservoir available to simplify column packing and loading.
- The 1.2 L resin reservoir threads directly onto 25 g, 40 g, and 80 g SINGLE StEP™ empty columns.
- Reservoir enables convenient loading of buffers, solvents, and samples while helping minimize contamination and sample loss.
- Each column includes a bottom frit; compatible top frits are available separately.
- Manufactured in the USA to support consistent quality and same-day shipping.
Spezifikation
Spezifikation
| Porosity | 25 μm |
| Size | 4 g |
| Type | Column Frit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?