Learn More
HE4/WFDC2 Antibody (CL12917) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18549PE
Product Code. 30292540
  • 770.00€ / 0.10mL
Description
HE4/WFDC2 Monoclonal antibody specifically detects HE4/WFDC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HE4/WFDC2
Monoclonal
PE
dJ461P17.6, EDDM4, Epididymal secretory protein E4, epididymis-specific, whey-acidic protein type, four-disulfide core, HE4MGC57529, Major epididymis-specific protein E4, Putative protease inhibitor WAP5, WAP domain containing protein HE4-V4, WAP four-disulfide core domain 2, WAP four-disulfide core domain protein 2, WAP5epididymal protein 4
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q14508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer
10406
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12917
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis