Få mere at vide
Kautex™ HDPE Dropper Bottles
Produktkode 10777185
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Capacity (Metric) Förpackningsstorlek
10777185 50 mL Pack of 100
10798165 10 mL Pack of 100
10720433 25 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10777185 missing translation for 'mfr' Kautex™ missing translation for 'supplierNo' 2000081015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    53.84€ / Pack of 100
    Save 7.16€
    11% Off
Se alle kampagner
Estimated Shipment: 13-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
HDPE Dropper Bottles – are round bottles made of HDPE that are suitable for adhesives
  • Suitable for Adhesives
  • HDPE
  • Natural Color
  • Round
  • Without Closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 50 mL
Color Natural
Diameter (Metric) Inner Neck 12.7 mm
For Use With (Application) Suitable for Adhesives
Material HDPE
Height (Metric) 77 mm
Diameter (Metric) 40 mm
Product Type Dropping Bottle
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.