Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Product Code. 11573084
Click to view available options
Needle Gauge:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
Unit Size:
Each
Product Code. 11573084
Brand: Hamilton™ 90615
Only null left
Add to basket
Add to basket
Connect to a syringe or other component
  • Made of PTFE
  • One female luer fitting on the end
  • Tubing is 12 in. in length
Spécification
Type Tubing Assembly
Length (English) 12 in.
Material PTFE
Length (Metric) 30.48 cm
For Use With (Application) Connect to a syringe or other component
Needle Gauge 15 G
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis