Learn More
gtf3c3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-56032
 View more versions of this product
Product Code. 18279923
  • 624.00€ / 100µL
Description
gtf3c3 Polyclonal specifically detects gtf3c3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
gtf3c3
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
general transcription factor 3C polypeptide 3, general transcription factor IIIC, polypeptide 3, 102kDa, TF3C-gamma, TFIIIC 102 kDa subunit, TFIIIC102general transcription factor IIIC, polypeptide 3 (102kD), TFiiiC2-102, TFIIICgamma, Transcription factor IIIC 102 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit gamma, transcription factor IIIC, 102 kD
Rabbit
Affinity Purified
RUO
9330
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
GTF3C3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RETKKMMKEKRPRSKLPRALRGLMGEANIRFARGEREEAILMCMEIIRQAPLAYEPFSTLAMIYEDQGDMEKSLQFELIAAHLNPSDTEEWVRLAEMSLEQDNIKQAIFCYTKALKYEPTNVRYLWERSSLYEQMGD
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only