Learn More
Gremlin 1 Rabbit anti-Mouse, Clone: 117, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90353-50UL
 View more versions of this product
Product Code. 18248987
  • 392.00€ / 50µL
Beschreibung
Beschreibung
Gremlin 1 Monoclonal specifically detects Gremlin 1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gremlin 1
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
ELISA
117
ELISA 1:5000-1:10000
Cell proliferation-inducing gene 2 protein, CKTSF1B1gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), DAN domain family member 2, DAND2GREMLIN, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, DRMMGC126660, gremlin, gremlin 1, gremlin 1-like protein, gremlin-1, IHG-2, Increased in high glucose protein 2, increased in high glucose-2, proliferation-inducing gene 2
Recombinant Mouse Gremlin 1 protein
50 μg
Neuroscience
26585
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt