Learn More
GRB2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-55208-25ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18681387
  • 302.00€ / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
GRB2 Polyclonal specifically detects GRB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GRB2
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
abundant SRC homology, Adapter protein GRB2, ASH, EGFRBP-GRB2, epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2, Grb3-3, growth factor receptor-bound protein 2, growth factor receptor-bound protein 3, HT027, MST084, MSTP084, NCKAP2, Protein Ash, SH2/SH3 adapter GRB2
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
GRB2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KVLRDGAGKYFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPT
25 μL
Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix, Signal Transduction
2885
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only