Learn More
GPX4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30388-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Descripción
Descripción
The GPX4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPX4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPX4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, FC (Intra), IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
GPX4
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
2879
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA
550 μg/mL
MCSP; PHGPx; snGPx; snPHGPx
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
18-23 kDa
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado